Learn More
Seau en PEHD carré Azlontrade;
Godets carrés adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément à la réglementation européenne
Marque: Azlon BWX116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLa forme carrée durable permet un gain d’espace/li liPoignée pour faciliter le levage et le transport/li liGraduations moulées (Divisions de 14 litres x 0,5)/li /ul
Spécification
Seau carré | |
Non | |
Polyéthylène | |
292 mm | |
292 mm |
HDPE | |
Blanc | |
292 mm | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Seau en PEHD carré Azlontrade; > Carré avec bec verseur ; Blanc ; 14 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu