Learn More
Oakton Électrode combinée sélective d’ions (ISE) pour fluorure
Économisez de l’argent et épargnez-vous des frustrations grâce à l’électrode combinée sélective d’ions (CISE) pour fluorure (F) : rentable et simple d’utilisation.
Marque: Oakton 27504-14
304.14 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’adapte facilement dans les petits espaces : aucune électrode de référence supplémentaire n’est nécessaire.
- Ces électrodes rapides et précises ne nécessitent pas de référence externe ; elles sont plus faciles à utiliser que les électrodes de détection et de référence à demi-cellule.
- Les électrodes sélectives d’ions à double jonction sont pratiques à utiliser dans les endroits où deux électrodes ne rentrent pas.
- Toutes les électrodes comprennent une flacon de solution de référence de 30 ml, une pipette de remplissage de référence, un câble de 1 m, un connecteur BNC et un manuel d’instructions.
- Les électrodes solides sont également munies de douze bandes de polissage.
- Les électrodes en époxy économiques ont un corps épaissi durable et sont bien adaptés pour les applications portables sur le site.
- La chambre externe de référence est sans argent et résistante aux contaminations.
- Ces électrodes sont rechargeables.
- Les électrodes de laboratoire en verre sont conçues avec une double jonction et un corps en verre qui permet de fournir des mesures de haute qualité pour vos applications de laboratoire.
- Un joint en verre amélioré améliore les performances et la fiabilité.
- Les jonctions internes scellées et les jonctions externes rechargeables peuvent accueillir des solutions de remplissage de référence spéciales : idéal pour les mesures à faible concentration.
- Utilises les électrodes avec un instrument de mesure dont la résolution est de 0,1 mV pour obtenir les résultats les plus précis.
Spécification
BNC | |
Électrodes sélectives d’ions | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oakton Électrode combinée sélective d’ions (ISE) pour fluorure > Électrode combinée sélective d’ions pour fluorure ; Type de connecteur : BNC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu