Learn More
Casse-ampoules Azlon™
Brisez facilement les ampoules en verre et éliminez-les en toute sécurité. Le casse-ampoules Azlon ™ est fourni dans un choix de tailles.
Marque:  Azlon AWY700
500.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12732266
  • 565.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet de casser facilement et en toute sécurité les ampoules en verre
  • La partie supérieure de l’ampoule cassée est conservée pour une élimination sûre
  • Choix de tailles pour convenir à toutes les ampoules en verre courantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Casse-ampoule
PEHD
Ampoule de 1-4 ml
Nom du produit
Casse-ampoules Azlon™ > Capacité : 1 à 4 ml