Learn More
Casse-ampoules Azlon™
Brisez facilement les ampoules en verre et éliminez-les en toute sécurité. Le casse-ampoules Azlon ™ est fourni dans un choix de tailles.
Marque: Azlon AWY702
569.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Permet de casser facilement et en toute sécurité les ampoules en verre
- La partie supérieure de l’ampoule cassée est conservée pour une élimination sûre
- Choix de tailles pour convenir à toutes les ampoules en verre courantes
Spécification
Naturel | |
Casse-ampoule | |
PEHD | |
Ampoule de 5-10 ml |