Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
GREENER_CHOICE
Une solution jetable, économique et pratique
40.14€ - 2690.00€
Produits 16
Code produit Marque Matériau Type de produit Dimensions (L x l) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Type de produit Dimensions (L x l) Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
11326254
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
BF-400
Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Non stérile
132.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11336254
Afficher les documents
Axygen™
BF-400-S
Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Stériles N/A N/A N/A
12742796
Afficher les documents
Axygen™
BF-400-S
Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Stériles
705.00€
500 pièces
Expédition estimée: 15-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12623616
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HSF-AS-300-L
Aluminium Rouleau de film de protection 4,52 x 196 po (115 x 500 m) Non stérile N/A N/A N/A
12633726
Afficher les documents
Axygen™
HSF-AS-300-P
Aluminum Sealing Film Roll 78 x 610 m Non stérile N/A N/A N/A
12613616
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
HSF-TS-L
Polyester Rouleau de film de scellage CyclerSeal 4,52 x 196 po (115 x 500 m) Non stérile N/A N/A N/A
12645926
Afficher les documents
Axygen™
HSF-TS-P
Polyester CyclerSeal Sealing Film Roll 78 x 610 m Non stérile N/A N/A N/A
12557947
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Axygen™
MF-300
Litto ou éthylène ou vinyle Film de thermoscellage 5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm) Non stérile N/A N/A N/A
12577947
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
PCR-AS-200
Aluminium Film de scellage 5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm) Non stérile
184.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11380215
Afficher les documents
Axygen™
PCR-SP-S
Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Stériles N/A N/A N/A
12782796
Afficher les documents
Axygen™
PCR-SP-S
Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Stériles
362.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12772796
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
PCR-SP
Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Non stérile
347.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11336074
Afficher les documents
Axygen™
PCR-SP
Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Non stérile N/A N/A N/A
12014538
Afficher les documents
Axygen™
PCR-TS
Polyester Film de scellage CyclerSeal 5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm) Non stérile N/A N/A N/A
13131824
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
PCR-TS
Polyester Film de scellage CyclerSeal 5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm) Non stérile
438.00€
500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11304325
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
UC-500
Polyoléfine Film de scellage ultra-clair Not Available Non stérile
361.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA en passant par la culture cellulaire, les films Axygen constituent une méthode simple et économique pour sceller des plaques et optimiser l’automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples. La plage de températures des films de scellage est comprise entre -40°C et +104°C.
Produit respirant
  • Permettant un échange efficace des gaz pour la culture cellulaire et bactérienne, tout en empêchant la contamination
  • Produit scellant les plaques de culture en PP et PS, les plaques à 96 et 384 puits, y compris d’autres plaques de dosage
Aluminium
  • Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
  • Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
  • Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
  • Produit perçable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
  • Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, ce film de polyester empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans les applications de PCR
AxySeal
  • À base de polyester avec un adhésif acrylique uniformément appliqué pour éliminer l’effet de bord dans les dosages ELISA sensibles
  • Produit permettant de sceller des plaques de culture tissulaire, convient au stockage et à l’incubation à court terme, ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
  • Disponibilité sous forme de conditionnements stériles et non stériles
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques