Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Code produit. 11336254 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Litto ou éthylène ou vinyle
Polyester
Polyoléfine
Rayon
Type de produit:
Film de scellage
Film de scellage AxySeal
Film de scellage CyclerSeal
Film de scellage perméable à l’air
Film de scellage ultra-clair
Film de thermoscellage
Rouleau de film de protection
Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Dimensions (L x l):
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm)
6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
78 x 610 m
Non disponible
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11336254
Marque: Axygen™ BF400S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une solution jetable, économique et pratique
Pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA en passant par la culture cellulaire, les films Axygen constituent une méthode simple et économique pour sceller des plaques et optimiser l’automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples. La plage de températures des films de scellage est comprise entre -40°C et +104°C.
Produit respirant
  • Permettant un échange efficace des gaz pour la culture cellulaire et bactérienne, tout en empêchant la contamination
  • Produit scellant les plaques de culture en PP et PS, les plaques à 96 et 384 puits, y compris d’autres plaques de dosage
Aluminium
  • Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
  • Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
  • Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
  • Produit perçable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
  • Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, ce film de polyester empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans les applications de PCR
AxySeal
  • À base de polyester avec un adhésif acrylique uniformément appliqué pour éliminer l’effet de bord dans les dosages ELISA sensibles
  • Produit permettant de sceller des plaques de culture tissulaire, convient au stockage et à l’incubation à court terme, ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
  • Disponibilité sous forme de conditionnements stériles et non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Rayon
Stérilité Stériles
Longueur (impériale) 6,02 in
Longueur (métrique) 153 mm
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Dimensions (L x l) 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
Largeur (impériale) 3,24 in
Largeur (métrique) 82,3 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire. Permet un échange efficace des gaz pour la culture cellulaire et bactérienne, tout en empêchant la contamination.
Type de produit Film de scellage perméable à l’air
Épaisseur 50 μm
Plage de températures (métrique) -20°C à +80°C