Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Litto ou éthylène ou vinyle
Polyester
Polyoléfine
Rayon
Type de produit:
Film de scellage
Film de scellage AxySeal
Film de scellage CyclerSeal
Film de scellage perméable à l’air
Film de scellage ultra-clair
Film de thermoscellage
Rouleau de film de protection
Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Dimensions (L x l):
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm)
6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
78 x 610 m
Non disponible
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Unit Size:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA en passant par la culture cellulaire, les films Axygen constituent une méthode simple et économique pour sceller des plaques et optimiser l’automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples. La plage de températures des films de scellage est comprise entre -40°C et +104°C.
Produit respirant
- Permettant un échange efficace des gaz pour la culture cellulaire et bactérienne, tout en empêchant la contamination
- Produit scellant les plaques de culture en PP et PS, les plaques à 96 et 384 puits, y compris d’autres plaques de dosage
- Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
- Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
- Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
- Produit perçable, PCR-AS-200
- L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
- Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, ce film de polyester empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans les applications de PCR
- À base de polyester avec un adhésif acrylique uniformément appliqué pour éliminer l’effet de bord dans les dosages ELISA sensibles
- Produit permettant de sceller des plaques de culture tissulaire, convient au stockage et à l’incubation à court terme, ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
- Disponibilité sous forme de conditionnements stériles et non stériles
Specifications
Specifications
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 4,52 in |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Dimensions (L x l) | 4,52 x 196 po (115 x 500 m) |
| Largeur (impériale) | 196 po |
| Largeur (métrique) | 500 m |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel au stockage |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction