Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
Marque:  Axygen™ PCR-96-FS-Y
Code produit. 11340195
Description
Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits
  • Coin entaillé simple
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    No Barcode
    Étalon
    Yellow
    Blocs à 96 puits standard
    Polypropylene
    96
    Rond
    Sans DNase ni RNase
    8 x 12
    Flat top
    Full
    200 μl
    Non stérile
    Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nom du produit
    Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits > Jaune