Learn More
Fisherbrand™ Récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE
À utiliser avec une tête de piston pour homogénéiser la matière tissulaire. Le récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en verre borosilicaté.
Marque:  Fisherbrand™ 011.102
Code produit. 10075911
  • 62.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Verre borosilicaté de précision
  • Ultra pur - aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Spécification
1 de chaque
Oui (individuellement)
2 ml
Homogénéiseur broyeur de tissus
Broyeur / homogénéiseur de tissus, piston en PTFE simple ou dentelé
Taille d’alésage : 8mm
Clear
Verre
Réduction de la granulométrie
120 mm