Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Code produit. 10332390 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Complet
Couverture totale
Demi
Sans jupe
Élevée
Format:
Coin entaillé simple
Étalon
Puits surélevés
À dessus plat
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10332390
Marque: Axygen™ PCR96HSC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits
  • Coin entaillé simple
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Aucun code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Transparent
    Type de produit Dessus plat, double entaille
    À utiliser avec (équipement) Blocs à 96 puits standard
    Type de jupe Demi
    Matériau PP
    Volume (métrique) du puits 200 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte