Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.
Marque:  Axygen™ PCR-96-FLT-C
Code produit. 11330185
Description
Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits
  • Coin entaillé simple
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Pas de code-barres
    Flat Top
    8 x 12
    Systèmes qPCR BioRad, Statagene MX-3000
    Polypropylène
    96
    Rond
    100 / Carton
    Sans DNase ni RNase
    Sans couvercle
    Transparent
    Sans jupe
    200 μl
    Non stérile
    Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    25 / Boîte
    Nom du produit
    Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits > Transparent ; Sans jupe, à dessus plat ; à 96 puits ; 200 μl