Learn More
Axygen™ Cônes de pipettes microvolume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase.
Marque: Axygen™ T-300-R-S
Description
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Spécification
0.5 à 10 μl | |
Stérile | |
USP 3127 | |
Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
Micro Point | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, sans Rnase, apyrogène | |
Rack | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%