Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Joint torique fabriqué à partir de matériau résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire d’utilisation courante
Marque: Axygen™ SCT-150-SS-V
Description
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
- Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
O-ring | |
No | |
Conical |
Violet | |
1.5 mL | |
Sans boucle | |
Non stérile | |
Screw Cap | |
20,000 x g |