Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille amovible à pointe conique 42 mm
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
Marque: SGE™ 002829
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vaste plage de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
23 à 26 G | |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
10R-AG-GT-0.63/0.47C | |
Cône | |
Amovible |
0,63/0,47 mm | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
10 μl | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange à doub... X2 Needle SGE tapered 063/047mm for Hewl... Code produit: 12977616
40.70€ / 2 pièces