Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Bénéficiez des cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour les plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils augmentent les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible pourcentage du coefficient de variation de ces cônes de pipettes.
124.00€ - 1155.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
---|---|
Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
Format | Rack |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | À utiliser avec (équipement) | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | À utiliser avec (équipement) | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10181471
![]() |
Thermo Scientific™
901-021 |
10 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
233.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10338890
![]() |
Thermo Scientific™
901-251 |
20 pi | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
176.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10013660
![]() |
Thermo Scientific™
901-252 |
20 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
166.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10623482
![]() |
Thermo Scientific™
901-253 |
20 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
627.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10461093
![]() |
Thermo Scientific™
901-261 |
20 pi | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
139.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10000481
![]() |
Thermo Scientific™
901-262 |
20 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
129.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10697831
![]() |
Thermo Scientific™
902-011 |
50 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
215.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10020491
![]() |
Thermo Scientific™
902-021 |
50 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
174.73€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10115430
![]() |
Thermo Scientific™
902-251 |
50 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
176.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10740981
![]() |
Thermo Scientific™
902-252 |
50 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
159.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10633482
![]() |
Thermo Scientific™
902-253 |
50 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
627.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10663242
![]() |
Thermo Scientific™
902-261 |
50 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
139.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10673242
![]() |
Thermo Scientific™
902-262 |
50 μl | Sans filtre | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
129.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10125430
![]() |
Thermo Scientific™
903-011 |
175μL | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
209.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10562162
![]() |
Thermo Scientific™
903-011G |
175μL | À filtre | Cavro, MiniPrep | Sterile and PCR Ready |
209.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10141571
![]() |
Thermo Scientific™
903-021 |
175μL | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
165.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11510145
![]() |
Thermo Scientific™
903-033 |
175 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head | Prêt pour la PCR |
1155.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10439970
![]() |
Thermo Scientific™
903-251 |
200 µl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
165.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10561972
![]() |
Thermo Scientific™
903-251G |
200 pi | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
165.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10648221
![]() |
Thermo Scientific™
903-252 |
200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
152.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10772563
![]() |
Thermo Scientific™
903-252G |
200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
152.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10102821
![]() |
Thermo Scientific™
903-253 |
200 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
627.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10060511
![]() |
Thermo Scientific™
903-261 |
200 pi | Sans filtre | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
135.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10759221
![]() |
Thermo Scientific™
903-262 |
200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
124.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10658221
![]() |
Thermo Scientific™
904-011 |
1000 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
273.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10702953
![]() |
Thermo Scientific™
904-011G |
1000 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
209.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16446939
![]() |
Thermo Scientific™
904-013 |
1000 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis | Prêt pour la PCR |
793.00€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10345981
![]() |
Thermo Scientific™
904-021 |
1000 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
172.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10658411
![]() |
Thermo Scientific™
904-251 |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
165.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10231482
![]() |
Thermo Scientific™
904-251G |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
165.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10348980
![]() |
Thermo Scientific™
904-252 |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
152.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572162
![]() |
Thermo Scientific™
904-252G |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
153.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10565051
![]() |
Thermo Scientific™
904-253 |
1000 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
627.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10306031
![]() |
Thermo Scientific™
904-261 |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile |
163.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10729601
![]() |
Thermo Scientific™
904-262 |
1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée |
150.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10073620
![]() |
Thermo Scientific™
901-011 |
10 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Sterile and PCR Ready |
215.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
Caractéristiques :- Disponibles en versions stériles, avec filtre et/ou avec détection de liquide.
- Les pointes stériles sont certifiées apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, d’endotoxines et de biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées.
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV).
Spécification
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
Rack |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.