Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Description
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
- Disponibles en standard, avec filtre et/ou avec détection de liquide
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 pi |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | naturel |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| Conditionnement | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.