Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
GREENER_CHOICE
Code produit. 10772563
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 pi
20 μl
50 μl
175μL
175 μl
200 pi
200 μl
200 µl
1000 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
À utiliser avec (équipement):
Cavro, MiniPrep
Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head
Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 10772563
Marque: Thermo Scientific™ 903252G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez des cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour les plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils augmentent les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible pourcentage du coefficient de variation de ces cônes de pipettes.
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
  • Disponibles en version non stérile avec ou sans la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
  • Disponibles en version avec filtre, faible rétention ou extra longue pour les volumes plus importants, compatibles avec les plaques à puits profonds.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Noir
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Conducteur
Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
Quantité 960 pointes
À utiliser avec (équipement) Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.