Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation des liquides Tecan™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 904-251G
145.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.68000kg
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation des liquides Tecan™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Genesis Freedom Evo MiniPrep et Carvro ; PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT, PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT EX et PerkinElmer JANUS.
- Disponibles en standard, avec filtre et/ou avec détection de liquide
- Certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
1000 μl | |
oui | |
Non autoclavable | |
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines | |
Conducteur | |
960 pointes | |
Sterile |
Sans filtre | |
Conducteur | |
ISO 9001 et ISO 13485 | |
Portoir | |
96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | |
Cavro™, Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.