Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marque: Fisherbrand™ 01828C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Printed style bags
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
7 to 10 gal. | |
23 x 19 in. (58 x 48 cm) | |
48 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
23 in. | |
Polypropylene |
Elastic | |
Red | |
58 cm | |
Autoclavable | |
19 in. | |
2 mil | |
140°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 19 x 23 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu