Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marque:  Fisherbrand™ 01828D
Code produit. 18386503
  • 276.00€ / 200 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Printed style bags
  • Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
  • 2 mil d’épaisseur
  • Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030
13 to 16 gal.
35 x 25 in. (89 x 64 cm)
64 cm
Imprimé en anglais et en espagnol
35 in.
Polypropylene
Elastic
Red
89 cm
Autoclavable
25 in.
2 mil
140°C
Nom du produit
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 25 x 35 in.