Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marque: Fisherbrand™ 01826C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Printed style bags
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
13 to 16 gal. | |
36 x 24 in. (91 x 61 cm) | |
61 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
36 in | |
Polypropylene |
Elastic | |
Clear | |
91 cm | |
Autoclavable | |
24 in | |
2 mil | |
140°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Clear; Printed; Size: 24 x 36 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu