Learn More
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 5°
Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour les mouvements doux et souples
Marque:  Heidolph instruments 543-42205-00
1981.84 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10213031
  • 2295.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le Polymax 1040 est un modèle de taille moyenne et a une capacité de charge de 5 kg
  • Comporte un angle d’inclinaison de 5° pour les mouvements doux et légers  
  • Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient - plaques de culture, flacons de milieux, flacons Erlenmeyer - il n’y a aucune limite
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur le bouton de commande analogique de 2 à 50 tr/min, idéal pour les plaques de culture
  • Ce modèle convient au système d’incubateur modulaire et est recommandé pour les applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 à 50 tr/min
230/240 V
EN 60529
375 mm
195 mm
Électronique
80%
1 à 120 min
5 kg
230/240 V, 50/60 Hz
0°C à 50°C
50/60 Hz
375 x 320 x 195 mm
320 mm
Polymax 1040
Tapis antidérapant en caoutchouc
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 5° > Angle d’inclinaison : 5° ; Dimensions (H x L x P) : 195 x 320 x 375 mm