Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ FFP1-FFP3
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux, repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire la formation de buée sur les lunettes.
17.00€ - 2910.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Type de filtre Avec soupape d’expiration Facteur de protection assigné (APF) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de filtre Avec soupape d’expiration Facteur de protection assigné (APF) Modèle Prix Quantité et disponibilité  
11717574
Afficher les documents
3M™
7000088725
FFP1 Non 4 9310, 3-panel N/A N/A N/A
10583051
Afficher les documents
3M™
7000088723
FFP2 Non 10 9320, 3-panel
54.05€
20 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10116544
Afficher les documents
3M™
7000088722
FFP2 Oui 10 9322+, 3-panel N/A N/A N/A
17237620
Afficher les documents
3M™
7000088724
FFP1 Oui 4 9312, 3-panel N/A N/A N/A
12672545
Afficher les documents
3M™
7000088724
FFP1 Oui 4 9312, 3-panel N/A N/A N/A
17257620
Afficher les documents
3M™
7000088812
FFP3 Non 20 9330, 3-panel N/A N/A N/A
12602555
Afficher les documents
3M™
7000088812
FFP3 Non 20 9330, 3-panel N/A N/A N/A
11777574
Afficher les documents
3M™
7000062381
FFP1 Oui 4 PF9312, 3-panel N/A N/A N/A
11787574
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000062383
FFP2 Non 10 PF9320, 3-panel
17.00€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11797574
Afficher les documents
3M™
7000062382
FFP2 Oui 10 PF9322, 3-panel N/A N/A N/A
11707584
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000062384
FFP3 Oui 20 PF9332, 3-panel 54.65€
5 pièces
Prix par lots disponible
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16523771
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000089312
FFP3 Oui 20 9332+ P3 avec valve, 3-panel
2575.00€
330 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16684912
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7000088730
FFP2 Oui 10 9322+ P2 avec valve, 3-panel
1390.00€
330 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16674902
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100231525
FFP3 Non 20 9330+ P3, 3-panel
2910.00€
440 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
  • Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
  • La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
  • Léger et pliable
  • Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
  • La valve Cool Flow centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement de l’air
Spécification
Spécification
EN 149:2001 + A1:2009
Blanc
Polypropylène
Polypropylène
Polyisoprène
Sculpté
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail
9310, 3-panel
EN 149:2001 + A1:2009
Pliage à plat
One Size
Oui
Aluminium, polyuréthane
Individually Packaged
Non stérile
No
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 Years From Date of Manufacture
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Masque pour particules Aura™ FFP1-FFP3