Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 mm
36,4 m x 25,4 mm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 19 mm
54,6 m x 12,7 mm
Diamètre (impériale):
1 in
3 in
3 po
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
- Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Résine |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Blank |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Papier |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Afficher plus |