Learn More
Abeba™ Chaussures 38200 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 38200/42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure en PU/PU antidérapante
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibre | |
42 | |
Polyuréthane |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
38200 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 38200 Arrow > Taille : 42
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu