Learn More
Abeba™ Chaussures 38200 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
81.75€ - 85.02€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15611138
|
Abeba™
38200/36 |
36 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15621138
|
Abeba™
38200/37 |
37 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15631138
|
Abeba™
38200/38 |
38 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15641138
|
Abeba™
38200/39 |
39 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15651138
|
Abeba™
38200/40 |
40 |
85.02€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15661138
|
Abeba™
38200/41 |
41 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15671138
|
Abeba™
38200/42 |
42 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15681138
|
Abeba™
38200/43 |
43 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15691138
|
Abeba™
38200/44 |
44 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15601148
|
Abeba™
38200/45 |
45 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15611148
|
Abeba™
38200/46 |
46 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15621148
|
Abeba™
38200/47 |
47 |
81.75€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure en PU/PU antidérapante
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
38200 |
Blanc | |
Cuir | |
Polyuréthane |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 38200 Arrow