Learn More
Velp Scientifica™ Système d’agitation de plaque chauffante AREX-6 avec VTF
Agitateur à plaque chauffante en aluminium revêtu de céramique fiable et puissant pouvant être mis à niveau avec VTF et VTF EVO
Brand:  Velp Scientifica™
Product Code. 15845231
  • 841.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Attributs de sécurité supérieurs
  • Le commutateur de chauffage de sécurité lumineux empêche le chauffage involontaire
  • L’icône lumineuse de surface chaude informe l’opérateur lorsque la température de la plaque supérieure est supérieure à 50°C
  • Boîtier moulé sous pression résistant (IP42) pour une protection maximale de la partie interne de l’instrument.
  • La vitesse d’agitation augmente légèrement en évitant les risques de déversements
  • Le couvercle de protection en silicium en option et sur mesure protège l’agitateur contre les dommages causés par les déversements
Conçu pour ses performances et son ergonomie
  • La plaque en alliage d’aluminium assure un transfert thermique optimal
  • Contrôle précis de la température de la plaque jusqu’à 370°C
  • Moteur extrêmement puissant sans balais capable d’agiter de 30 à 1700 tr/min.
  • La technologie de compensation de couple SpeedServo™ maintient le régime même en cas de variations de viscosité
  • Le nouvel aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure
Polyvalence et productivité améliorée
  • Connexion pour thermorégulateurs numériques VTF, VTF EVO pour le contrôle direct de la température de l’échantillon avec une précision de 0,5°C.
  • Le VTF et le VTF EVO permettent de mettre à niveau le potentiel de performance de l’AREX-6 avec des fonctionnalités exclusives d’agitateurs à plaque chauffante numériques
  • Le MultiAluBlock™ et le nouveau MonoAluBlock™ permettent d’effectuer de nombreuses réactions, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace sur la paillasse.
  • Le nouvel ensemble de bols hémisphériques permet de remplacer les manteaux et les bains d’huile afin d’effectuer des réactions propres et sûres avec des flacons à fond rond
  • Les couvercles de sécurité en PTFE sont conçus pour minimiser la dispersion thermique et accroître la sécurité
Specifications
Specifications
Alliage d’aluminium
Thermorégulateur numérique VTF
Numérique
105 mm
50/60 Hz
280 mm
5.7 lb.
Agitateur à plaque chauffante
1
30 à 1 700 tr/min
230 V
Technopolymère
5,3 in de diamètre
Température ambiante à 370°C
160 mm
630 W
2,6 kg
Rond
20 L
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Vidéos
  • Velp ARE/AREX-6 hotplate stirrers series
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Velp ARE/AREX-6 hotplate stirrers series
    SDS
    Documents Certificates
    Special Offers
    Special Offers
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Velp Scientifica™ Système d’agitation de plaque chauffante AREX-6 avec VTF > Capacité : 20 l