Learn More
Molecular Probes™ ARES™ Alexa Fluor™ 647 DNA Labeling Kit
Kit de marquage de l’ADN Alexa Fluor™ 647 ARES™
Marque: Molecular Probes™ A21676
614.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de marquage d’ADN ARES™ Alexa Fluor™ fournit une méthode polyvalente en deux étapes pour le marquage de l’ADN avec nos colorants Alexa Fluor™. Dans la première étape, un nucléotide modifié par des amines est incorporé à l’ADN en utilisant des méthodes de marquage enzymatique classiques. Dans la deuxième étape, l’ADN modifié par l’amine est marqué chimiquement à l’aide de notre colorant exclusif Alexa Fluor™ 647 réactif à l’amine. Les sondes marquées peuvent être utilisées pour l’hybridation in situ par fluorescence (FISH) et les techniques microarray. Nous proposons des kits de marquage de l’ADN Alexa Fluor™ ARES™ en cinq couleurs fluorescentes, et chaque kit fournit des réactifs suffisants pour 5 à 10 réactions de marquage de 1 à 5 μg d’ADN chacune.Spécifications du kit de marquage Alexa Fluor™ ARES™ :
Marquage plus uniforme avec les kits de marquage ARES™
Les kits de marquage ARES™ Alexa Fluor™ utilisent une technologie de marquage en deux étapes—translation de coupure pour incorporer enzymatiquement un nucléotide modifié par des amines (AminoAllyl dUTP) suivi d’un marquage chimique avec les colorants Alexa Fluor™. Cette méthode permet d’obtenir l’uniformité et la cohérence du marquage qui est difficile à obtenir avec l’incorporation enzymatique conventionnelle de nucléotides marqués.
Nous proposons également cette technologie de marquage en deux étapes dans nos kits d’ADN FISH Tag™ et kits d’ARN FISH Tag™ qui offrent une solution complète de flux de travail pour les applications FISH, y compris tous les réactifs pour la synthèse de sondes, le marquage, la purification et un réactif anti-décoloration pour aider à protéger le signal lors de la microscopie par fluorescence.
Plus d’options pour le marquage des acides nucléiques
Pour examiner diverses options de marquage des acides nucléiques (y compris l’ADN et l’ARN FISH), consultez la section Marquage des oligonucléotides et des acides nucléiques—section 8.2 du Manuel sur les sondes moléculaires™.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Kit | |
Sondes (ADN marqué), ADNc (marqué) | |
Oui | |
ARES™, Alexa Fluor™ | |
1 kit |
Fluorescence | |
Alexa Fluor™ 647 | |
ADN (général), ADNc | |
Marquage indirect | |
Kit de marquage d’ADN | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.