Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS avec graduation ambrée
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
82.20€ - 157.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11766632
|
Hirschmann™
1100229 |
0,5 ml | 0,01 mL |
105.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11792262
|
Hirschmann™
1100233 |
1 ml | 0,01 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11722272
|
Hirschmann™
1100260 |
10 ml | 0,1 mL |
157.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732272
|
Hirschmann™
1100270 |
20 ml | 0,1 mL |
94.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796632
|
Hirschmann™
1100254 |
5 ml | 0,1 mL |
90.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11702272
|
Hirschmann™
1100241 |
2 ml | 0,02 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11712272
|
Hirschmann™
1100253 |
5 ml | 0,05 mL |
96.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776632
|
Hirschmann™
1100235 |
1 ml | 0,1 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13177899
|
Hirschmann™
1100240 |
2 ml | 0,01 mL |
108.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786632
|
Hirschmann™
1100242 |
2 ml | 0,1 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduation circulaire du point principal
- Gradué pour ne pas basculer, zéro en haut
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
AS | |
Oui | |
Ambré |