Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS avec graduation ambrée
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
Marque: Hirschmann™ 1100229
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Graduation circulaire du point principal
- Gradué pour ne pas basculer, zéro en haut
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
0,01 mL | |
12/boîte | |
0,5 ml | |
Pipette graduée |
AR-GLAStrade; | |
Ambré | |
Encre de coloration ambrée résistante | |
plusmn; 0,006 ml | |
360 plusmn; 5 mm |