Learn More
Fisherbrand™ Flacons de drosophile
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Marque:  Fisherbrand™ AS520
Code produit. 17709029
  • 143.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Non autoclavable
1.15 in.
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
95 mm
Polystyrene
Clear
29.21 mm
3,74 in
Large
Drosophila Vial, Tray Packed
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons de drosophile > Polystyrene; Wide; 29.21 x 95mm; Tray-Packed