Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Florfénicol
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles et d’une gamme complète de disques pour tests de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de grande qualité.
Marque:  Thermo Scientific™ CT1754B
49.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10361253
  • 77.85€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des disques , fiables et faciles à utiliser Thermo Scientific™ Oxoid™ Florfénicol
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Florfénicol
30 μg
FFC
Sensibilité aux antimicrobiens
50 disques/cartouche
Conforme aux normes CLSI
Disques antibiotique Oxoid Florfénicol
Disques de sensibilité aux antimicrobiens
5 cartouches /bte.
50 disques / cartouche
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6226173 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberCT1754B
Numéro de lot6196779 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog NumberCT1754B
Numéro de lot6196778 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog NumberCT1754B
Numéro de lot6185369 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2024 Catalog NumberCT1754B
Numéro de lot6173340 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog NumberCT1754B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Florfénicol >