Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Le mélange Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2.0 offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs
Marque:  Applied Biosystems™ A30867
3766.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24271" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15692799
  • 4145.00€ / 50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C.
qPCR
Rapide ou standard
TaqPath™
1 x 50 ml
10 000 réactions
10 000 réactions
Amorce-sonde
ADN polymérase Taq
7500 Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Master Mix de qPCR
Glace humide
Génotypage
1 x 50 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2796000 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA30867
Numéro de lot2774093 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA30867
Numéro de lot2825171 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA30867
Numéro de lot2835807 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberA30867
Numéro de lot2848595 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberA30867
Nom du produit
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix > 1 x 50 ml