Learn More
Ansell Gants de protection contre les coupures de calibre 10 pour usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-735, technologie INTERCEPT™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 5 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 4)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Blanc, Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | EN 388:4X43C, EN 388:4543 |
À utiliser avec (application) | Assemblage de petites pièces et composants, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et entretien, entretien général, fabrication de métaux |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants de protection contre les coupures de calibre 10 pour usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-735, technologie INTERCEPT™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu