Learn More
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 11-518 Code produit.: 12648665
Ajouter au panier
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 11-518
Code produit. 12648665 Tous les produits Ansell Produits
10
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
Code produit. 12648665
Marque: Ansell 11518100
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une dextérité semblable à celle des mains nues avec une doublure de calibre 18 conçue pour les applications peu intenses. Les gants légers anti-coupures sont conformes aux normes de protection standard ANSI de niveau 2.
  • Dextérité proche de celle des mains nues, pour une haute sensibilité tactile
  • Premier gant commercialisé qui offre une protection contre les coupures ANSI™ de niveau 2 dans un style de calibre 18
  • La technologie Dyneema™ Diamond offre un rapport coupe-dextérité élevé en termes de sécurité et de confort
  • Fibre pure et souple qui respire et permet de garder vos mains fraîches et au sec
  • D3 Pinky s’adapte aux contours naturels de la main
  • Revêtement en polyuréthane fin
  • Le revêtement offre une grande sensibilité tactile
  • La grande résistance à l’abrasion prolonge la durée de vie des gants
Compliance
Conforme aux normes ANSI A2 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-3331. Marquage CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Maille
Coating Material Polyuréthane
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Matériau Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethane
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 10
Norme EN388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
À utiliser avec (application) Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, services publics, entreposage
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Élastiquées
Grip Design Rough
Matériau de revêtement Nylon, Spandex, Dyneema™
Doublure Lined
Modèle 11-518 10
Type d’emballage Case
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Séries HyFlex™ 11-518
Type de pouce Wing
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Plusieurs fabricants
    Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.
    Code promotionnel: 24131
    Expire2025-06-08
    Nouvelle offre
    Achetez Maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24096
    Expire2025-05-16
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 21/04/2025 et 16/05/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 11-518 >