Learn More
Fisherbrand™ Balances analytiques
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
1355.00€ - 1755.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité BPL avec imprimante optionnelle |
---|---|
Type de connexion | RS232 |
Type d’affichage | LCD rétro-éclairé |
Précision affichage | 0,0001 g |
Comprend | Adaptateur secteur |
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15987490
|
Fisherbrand™
30488123 |
62 g | Interne |
1650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977490
|
Fisherbrand™
30488122 |
62 g | Externe |
1375.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907500
|
Fisherbrand™
30488125 |
120 g | Interne |
1650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997490
|
Fisherbrand™
30488124 |
120 g | Externe |
1355.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927500
|
Fisherbrand™
30488127 |
220 g | Interne |
1755.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917500
|
Fisherbrand™
30488126 |
220 g | Externe |
1530.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
- Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans
Spécification
Conformité BPL avec imprimante optionnelle | |
LCD rétro-éclairé | |
Adaptateur secteur | |
200 mg | |
4 s | |
2 ans | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
0,0001 g | |
Balance analytique | |
Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage | |
90 mm | |
0,5 A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Balances analytiques