Learn More
Fisherbrand™ Balances analytiques
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
Marque:  Fisherbrand™ 30488126
954.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15917500
  • 1530.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
  • Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
  • Plateforme en acier inox
  • Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
  • Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
  • Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
  • Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
  • Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
  • Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
  • Adaptateur secteur inclus
  • Certifications : FCC, CE
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Externe
RS232
LCD rétro-éclairé
Adaptateur secteur
200 mg
0,0001 g
Balance analytique
Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage
90 mm
0,5 A
Conformité BPL avec imprimante optionnelle
220 g
0,0001 g
0,0002 g
FAS224/E
4 s
2 ans
317 x 201 x 303 mm
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
50/60 Hz
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Balances analytiques > Capacité : 220 g, Étalonnage : Externe, Modèle : FAS224/E