Learn More
Fisherbrand™ Balances analytiques
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
Marque: Fisherbrand™ 30488124
925.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
- Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans
Spécification
Externe | |
RS232 | |
LCD rétro-éclairé | |
Adaptateur secteur | |
200 mg | |
0,0001 g | |
Balance analytique | |
Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage | |
90 mm | |
0,5 A |
Conformité BPL avec imprimante optionnelle | |
120 g | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
FAS124/E | |
4 s | |
2 ans | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Analytical Balances (FR)
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
9Minutes
8Secondes
3 -