Learn More
Fisherbrand™ Balances analytiques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
62 g
120 g
220 g
Étalonnage:
Externe
Interne
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- Grand pare-vent avec portes supérieure et latérale coulissantes
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
- Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l’arrière de la balance
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans
Especificaciones
Especificaciones
| Étalonnage | Externe |
| Certifications/Conformité | Conformité BPL avec imprimante optionnelle |
| Type de connexion | RS232 |
| Capacité | 62 g |
| Type d’affichage | LCD rétro-éclairé |
| Précision affichage | 0,0001 g |
| Comprend | Adaptateur secteur |
| Linéarité | 0,0002 g |
| Poids min. de l’échantillon | 200 mg |
| Modèle | FAS64/E |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido