Learn More
Agilent BioTek Milieux de culture automatisés AMX
Le module d’échange de milieux de culture automatisés AMX protège les structures cellulaires 3D (par exemple, les sphéroïdes, les tumoroïdes) et les cellules en suspension
Marque: Agilent BioTek 1260041
Description
- Le module d’échange de milieux de culture automatisé AMX protège les structures cellulaires 3D (par exemple, les sphéroïdes, les tumoroïdes) et les cellules en suspension
- À utiliser avec les imageurs et les lecteurs de microplaques Agilent BioTek
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
Dosages de dépistage primaire / secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, lavage cellulaire, fixation, coloration, normalisation du volume ou de la concentration | |
Module de milieux de culture automatisés AMX, deuxième pompe péristaltique, collecteur AMX de distribution et d’aspiration |
Module de milieux de culture automatisés AMX | |
MFXP2, MFXP2R |