Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a. plus, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Description
- Dépasse les spécifications ACS standard grâce à une analyse supplémentaire des métaux à l’état de traces
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Hydroxide Solution |
Formule linéaire | NH4OH |
Numéro UN | 2672 |
Beilstein | 3587154 |
Densité | 0.91g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C |
Quantité | 1 L |
Nom IUPAC | azanium ; hydroxyde |
Limite d’explosion | 0.27 |
Poids de la formule | 35.05g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥25% (NH3 in H2O) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium hydroxide solution
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a. plus, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu