Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a., 0 %, Honeywell™ Fluka™ Code produit.: 15670920
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a., 0 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15670920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15670920
Marque: Honeywell-Fluka 098611L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., conditionnée dans un flacon en verre revêtu protégé contre les chocs et les fuites, 25 % de NH3 dans de l’H2O (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Hydroxide Solution
pH Alkaline
Couleur Incolore
Point d’ébullition 24°C (1013hPa)
CAS 1336-21-6
Point de fusion -92°C
Formule moléculaire H5NO
Formule linéaire NH4OH
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN UN2672
Beilstein 3587154
Densité 0.91g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Informations sur la solubilité Completely miscible
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 1 L
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Limite d’explosion 0.27
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Poids de la formule 35.05g/mol
Pourcentage de pureté 0%
Qualité puriss. p.a.
Odeur Stinging ammoniacal
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Nom du produit
Solution d’hydroxyde d’ammonium, puriss. p.a., 0 %, Honeywell™ Fluka™ >