Learn More
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15653220
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Code produit. 15653220
Marque: Honeywell-Fluka 311072.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™ >