Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10010020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Code produit. 10010020
Marque: Fisher Chemical A/5760/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
H24MO7N6O24.4H2O, numéro CAS-12054-85-2, 500 g, blanc, 1 235,86 g/mol, 190°C, 167059, pot de poudre en plastique, 5,0 à 5,5, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H6MoNO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.00
Numéro MDL 167059
Clé InChI XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Nom IUPAC oxyde d’ammonium et d’hydrate de molybdène
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 5.5
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 1235.86g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.