Learn More
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
500g
6 pièces
Code produit. 15683220
Marque: Honeywell-Fluka 311076X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire NH4Cl
SMILES [NH4+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Poids de la formule 53.49
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.