Learn More
Chlorure d’ammonium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15631030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
Code produit. 15631030
Marque: Honeywell-Fluka 112092.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Poids de la formule 53.49g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Résidus après l’allumage ≤0.1% (as SO4)
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)