Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Code produit. p-3676186 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in
24 x 30 cm
10 x 12 in
30 x 40 cm
Couleur:
Neutre (standard)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10734997
Marque: Cytiva RPN11649
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
Les cassettes d’autoradiographie Amersham Hypercassette sont fabriquées en aluminium solide et conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. Les cassettes profondes ont une profondeur de 1,5 cm : elles peuvent contenir des échantillons plus épais. Un choix de couleurs Hypercassette permet le codage couleur du travail.
  • Offre un contact maximal entre le film et l’échantillon
  • Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie.
Longueur (impériale) 8 po
Longueur (métrique) 203,2 mm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 254 mm
Matériau Aluminium
Couleur Neutre (standard)
À utiliser avec (application) Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C
Dimensions (LxW) 8 x 10 in