Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Code produit. 10195804 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
Marque 5 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 10 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 5 μg
Pour membrane de 2 000 cm2
Pour membrane de 4000 cm2
Suffisant pour 4 000 cm2
Type de produit:
Module de marquage direct ECL
Réactifs de détection ECL
Système de marquage et de détection directs ECL
Tampon d’hybridation doré ECL
Conditionnement:
1 pièce
5µg
Code produit. 10195804
Marque: Cytiva RPN2105
Includes
45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
Pour la détection rapide et simple de quantités cibles moyennes à élevées. Le système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ repose sur le marquage direct des sondes d’ADN ou d’ARN avec du peroxydase de raifort (HRP) en une simple réaction chimique de 20 minutes
    • Marquage direct de la sonde sur une réaction de 10 min., 1 h de l’hybridation à la détection avec ECL Direct, Hybond N+ et Hyperfilm ECL.
    • Élimine les problèmes liés à la manipulation, aux déchets et à la réglementation associés à l’utilisation de la radioactivité.
    • Il n’est pas nécessaire de déshybrider les transferts avant la réhybridation.
    • Pour la détection simple et rapide de quantités cibles moyennes à élevées dans des applications comme le criblage de plaque ou de colonie, les transferts en points et les analyses de produits PCR.
    • Résultats homogènes combinant des signaux forts et des bruits de fond très faibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Colonie ou plaque écran, dot blots et analyses de produits PCR
Comprend Réactifs de détection ECL 1 et 2, pour 4000 cm2 de membrane
Type de produit Réactifs de détection ECL
Quantité Pour membrane de 4000 cm2
Heure du test 20 min