Learn More
Cytiva Kits de marquage d’anticorps Amersham™ CyDye™
Méthode pratique pour marquer les anticorps avec les colorants fluorescents CyDye
172.00€ - 648.00€
Spécification
Quantité | Pièce |
---|---|
Plage de pH | 7 à 7,3 |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10744167
|
Cytiva
PA32000 |
Colorant réactif Cy2 | Kit pour le marquage d’anticorps Cy2 | N/A | |||||
10106334
|
Cytiva
PA35000 |
Colorant réactif Cy5 | Kit pour le marquage d’anticorps Cy5 |
598.00€
1 kit |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10754167
|
Cytiva
PA33000 |
Colorant réactif Cy3 | Kit pour le marquage d’anticorps Cy3 |
648.00€
1 kit |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10685375
|
Cytiva
PA32001 |
Cy2 mono-Functional Dye | Cy2 MAb Labeling Kit | N/A | |||||
Description
Les colorants fluorescents CyDye sont fournis sous forme d’esters NHS réactifs hautement solubles dans l’eau pour faciliter la conjugaison aux biomolécules contenant des groupes aminés aliphatiques.
- Les conjugaisons sont effectuées dans des conditions douces et sont terminées en moins d’1 heure
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Informations sur la commande
Les kits d’anticorps contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 1 mg. Les kits d’anticorps monoclonaux contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 0,1 mg.
Spécification
Pièce | |
7 à 7,3 | |
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1