Learn More
Cytiva Kits de marquage d’anticorps Amersham™ CyDye™
Méthode pratique pour marquer les anticorps avec les colorants fluorescents CyDye
Marque:  Cytiva PA35000
551.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10106334
  • 598.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Les colorants fluorescents CyDye sont fournis sous forme d’esters NHS réactifs hautement solubles dans l’eau pour faciliter la conjugaison aux biomolécules contenant des groupes aminés aliphatiques.
  • Les conjugaisons sont effectuées dans des conditions douces et sont terminées en moins d’1 heure
  • Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Order Info
Les kits d’anticorps contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 1 mg. Les kits d’anticorps monoclonaux contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 0,1 mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pour la conjugaison des protéines avec le colorant réactif Cy5
Kit pour le marquage d’anticorps Cy5
975,15
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière
Bleu
Pièce
7 à 7,3
Colorant Cy5 : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon de couplage : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon d’élution : Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Colorant réactif Cy5
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Cy5
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers